Learn More
Brady™ Hazwik™ Spill Kits
Chemical class spill kits
81.05
Specificatie
Type Portable Spill Containment Kit
Verpakkingshoeveelheid 1 Kit
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Inhoud (Engels) Inhoud (metrisch) Inclusief Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (Engels) Inhoud (metrisch) Inclusief Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10409894
Bekijk documenten
Brady™
813858
5 gal. 15.12 L (10) 38.1 x 48.26 cm pads, (2) 7.62 cm x 1.22 m socks, nitrile gloves, disposal bag, instruction sheet This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
SKH-CFB Emergency Response Portable Spill Kit
  • Reusable clear bag with shoulder strap
  • (32) 38.1 x 48.26cm (15 x 19 in.) pads
  • (5) 7.62cm x 1.22m (3 in. x 4 ft.) SOCs
  • 43.18 x 48.26cm (17 x 19 in.) pillow
  • Nitrile gloves, goggles, two disposal bags and instruction sheet
  • Shipping wt: 11.34kg (25 lbs.)
SKH-PP — Portable Economy Spill Kit
  • For small spills of hazardous materials
  • (10) 38.1 x 48.26cm (15 x 19 in.) pads
  • (2) 7.62cm x 1.22m (3 in. x 4 ft.) SOCs
  • Nitrile gloves, disposal bag and instruction sheet
  • Shipping wt: 2.26kg (5 lbs.)
Specificatie
Specificatie
Portable Spill Containment Kit
1 Kit