Learn More
Karl Hecht™ Bottle, Narrow Neck with Glass Stopper
Round-shouldered chemical/reagent bottle. Karl Hecht™ Bottle, Narrow Neck with Glass Stopper includes a ground-in flat glass stopper.
9.00 - 15.00
Specificatie
Materiaal van sluiting | Glass |
---|---|
Materiaal | Glass |
Soort hals | Narrow |
Producttype | Bottle |
Vorm | Round Shoulder |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Kleur | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Kleur | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10409981
|
Karl Hecht™
41303018 |
250 mL | Amber |
15.00
|
|
||||
10575952
|
Karl Hecht™
41303024 |
500 mL | Amber |
15.00
|
|
||||
10185661
|
Karl Hecht™
41301006 |
50 mL | Clear |
9.00
|
|
||||
10287471
|
Karl Hecht™
41301018 |
250 mL | Clear |
12.00
|
|
||||
Beschrijving
- Narrow neck.
- Round shoulder.
- Ground in flat glass stopper.
- Available in clear glass or amber glass.
Specificatie
Glass | |
Narrow | |
Round Shoulder |
Glass | |
Bottle | |
Stopper |