Learn More
Hamilton™ Borosilicate Glass/SST/PTFE Gastight Syringe
Merk:  Hamilton™ 202660
Produktcode. 10752191
  • 192.00 / 1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Not Autoclavable
Needle coating: Cemented
0.41 mm
Liquid or gas sampling
200 psi
1002
20°C
2.5 mL
Carlo Erba OC516/HS250/HS500
Steel (Plunger)
22 G
0.72 mm
Gastight Syringe
50°C
5
1/Ea.
5
Luer Tip, Cemented
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen