Learn More
BRAND™ Exsiccator van borosilicaatglas
Manufactured from borosilicate glass complies with DIN 12491 standards. BRAND™ Borosilicate Glass Desiccator has precisely ground flat flanges. Base ring surface is studded to improve stability and help prevent cracks. Supplied with 24/29 socket and interchangeable borosilicate glass stopcock.
293.00 - 585.00
Specificatie
Aantal per verpakking 1
Materiaal Borosilicate Glass
Inclusief Socket in the lid with stopcock
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Diameter (metrisch) buiten Hoogte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) buiten Hoogte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10738051
Bekijk documenten
BRAND™
65231
215 mm 316 mm
293.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10203731
Bekijk documenten
BRAND™
65238
270 mm 368 mm
391.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10514262
Bekijk documenten
BRAND™
65243
320 mm 417 mm
585.00
1 stuk
Beschrijving
Beschrijving
  • Manufactured from borosilicate glass.
  • Complies with DIN 12491 standards.
  • Precisely ground flat flanges.
  • Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks.
  • Interchangeable lid.
  • Supplied with 24/29 socket and interchangeable borosilicate glass stopcock.
Specificatie
Specificatie
1
Borosilicate Glass
Socket in the lid with stopcock