Learn More
Boron tribromide dimethyl sulfide, 1M solution in methylene chloride, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
135.68 - 545.00
Specificatie
Chemische naam of materiaal | Boron tribromide dimethyl sulfide |
---|---|
Naamnotitie | 1M solution in methylene chloride |
CAS | 29957-59-3, 75-09-2 |
Moleculaire formule | C2H6BBr3S |
MDL-nummer | MFCD00043296 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10481854
|
Thermo Scientific Acros
428321000 |
100 mL | AcroSeal™ Glass bottle |
135.68
100 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10714195
|
Thermo Scientific Acros
428328000 |
800 mL | AcroSeal™ Glass Bottle | N/A | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acidSpecificatie
Boron tribromide dimethyl sulfide | |
29957-59-3, 75-09-2 | |
MFCD00043296 | |
Solubility in water: reacts | |
CSC.BrB(Br)Br | |
312.65 | |
312.66 | |
1.4560g/mL |
1M solution in methylene chloride | |
C2H6BBr3S | |
tribromoborane-methyl sulfide, boron tribromide-methyl sulfide complex, boron tribromide dimethyl sulfide complex, tribromo dimethyl-??-sulfanylidene-??-borane, dimethyl sulfide-tribromoborane, tribromo dimethylsulfonio boranuide, boron tribromide-methylsulfide complex, borontribromide-methyl sulfide complex, boron tribromide dimethyl sulfide complex solution | |
YNLFEVAOQLXINF-UHFFFAOYSA-N | |
(methylsulfanyl)methane; tribromoborane | |
4181510 | |
1.456 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Suspected of causing cancer.
Toxic if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful in contact with skin.
Toxic if swallowed.
Toxic if swallowed.
GHS P Statement
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
GHS Signal Word: Danger
- Boron tribromide dimethyl sulfide, 1M solution in methylene chloride
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H373-Kan schade aan organen.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H331-Giftig bij inademing.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H301-Giftig bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.