Learn More
Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Merk:  Thermo Scientific Acros 427108000
758.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10336774
  • 761.79 /
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Boron tribromide
800 mL
BBr3
15,1349
Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in alcohol and ccl4
BrB(Br)Br
250.52
250.52
1.467
10294-33-4, 75-09-2
BBr3
MFCD00011312
boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
tribromoborane
25134
AcroSeal™ Glass bottle
1.4670g/mL
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H300-Dodelijk bij inslikken.
  • EUH014-Reageert heftig met water.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen