Learn More
Boron nitride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
97.69 - 302.51
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10043-11-5
Moleculaire formule BN
Molecular Weight (g/mol) 24.82
MDL-nummer MFCD00011317
InChI Key LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synoniem boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15580544
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
441800500
50 g
97.69
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15590544
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
441802500
250 g
302.51
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10043-11-5
24.82
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
66227
B=N
BN
MFCD00011317
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
CHEBI:50883
Specificatie
Boron nitride
10043-11-5
BN
MFCD00011317
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
boranylidyneamine
66227
24.82
2700.0°C to 3000.0°C
97.5% min
BN
15,1347
Solubility in water: slightly soluble (20°C). Other solubilities: soluble in water (95°)
B=N
24.82
CHEBI:50883
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 233-136-6
Productidentificatie
  • Boron nitride