Learn More
Boric Acid, Granular, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
107.00 - 369.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10043-35-3 |
---|---|
Moleculaire formule | BH3O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 61.83 |
MDL-nummer | MFCD00011337 |
InChI Key | KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe |
PubChem CID | 7628 |
ChEBI | CHEBI:33118 |
IUPAC Name | boric acid |
SMILES | OB(O)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15568214
|
Avantor J.T.Baker
4035-01 |
500 g | Poly Bottle |
107.00
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15578214
|
Avantor J.T.Baker
4035-05 |
2.5 kg | Poly Bottle |
369.00
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
- For Molecular Biology Buffers
Chemische identificatiekenmerken
10043-35-3 | |
61.83 | |
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N | |
7628 | |
boric acid |
BH3O3 | |
MFCD00011337 | |
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe | |
CHEBI:33118 | |
OB(O)O |
Specificatie
Boric Acid | |
1L = 1.43kg | |
Granular | |
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe | |
OB(O)O | |
61.83 | |
CHEBI:33118 | |
Ultrapure Bioreagent |
10043-35-3 | |
BH3O3 | |
MFCD00011337 | |
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N | |
boric acid | |
7628 | |
61.83 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Boric Acid
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
Gevarenaanduiding
- H360FD-Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Boric acid