Learn More
Boric Acid (Crystalline/Electrophoresis), Fisher BioReagents
30.40 - 30.80
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10043-35-3
Moleculaire formule BH3O3
Molecular Weight (g/mol) 61.83
MDL-nummer MFCD00011337
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synoniem orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC Name boric acid
SMILES OB(O)O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10522595
Bekijk documenten
Fisher BioReagents
BP168-500
500 g Glass Bottle
30.80
500 gram
10011083
Bekijk documenten
Fisher BioReagents
BP168-1
1 kg Poly Bottle
30.40
1 kg
Beschrijving
Beschrijving
This high-purity electrophoresis-grade reagent is used in the preparation of Tris/Borate/EDTA electrophoresis buffers.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10043-35-3
61.83
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
7628
boric acid
BH3O3
MFCD00011337
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CHEBI:33118
OB(O)O
Specificatie
Boric Acid
White
169°C
Pass Test
2.7mbar at 20°C
≥99 %
Powder/Solid
15, 1339
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
boric acid
7628
61.83
Electrophoresis
3.8 to 4.8
10043-35-3
0.001% max.
0.05% max.
DNase-Free
BH3O3
MFCD00011337
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
OB(O)O
61.83
CHEBI:33118
≥99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
WARNING!
Emergency Overview
May impair fertility. Irritating to eyes and skin. May cause irritation of respiratory tract. May cause central nervous system effects. Ingestion may cause gastrointestinal irritation, nausea, vomiting and diarrhea. Use personal protective equipment. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen.
NFPA
Health:2
Flammability:0
Instability:1
Recommended Storage : RT
Productidentificatie
  • Boric acid
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H360FD-Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.