Learn More
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-428 Metalized Polyester
For marking relays, solenoids, switches, drive motors and other components
59.00 - 104.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit | Pass 2002/95/EC |
---|---|
Kleur | Black, Light Gray |
Materiaal | Metallized Polyester (B-428) |
Producttype | Label Maker Cartridge |
Produktcode | Merk | Maat (metrisch) | Maat (Engels) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Maat (metrisch) | Maat (Engels) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15113369
|
Brady™
711206 |
28.7 x 12.7 mm | 1.13 x 0.5 in. | N/A | |||||
15173339
|
Brady™
131603 |
50.8 x 25.4 mm | 2 x 1 in. | N/A | |||||
15163339
|
Brady™
131602 |
25.4 x 12.7 mm | 1 x 0.5 in. | N/A | |||||
Beschrijving
- Available in various sizes
- For use with BMP41, BMP51, BMP53 printers
Specificatie
Pass 2002/95/EC | |
Black, Light Gray | |
Metallized Polyester (B-428) | |
Label Maker Cartridge |