Learn More
3M™ Blue SMS Based Fabric Category III Protective Coveralls
66.40
Specificatie
Producttype | General Purpose Coveralls |
---|---|
Geslacht | Unisex |
Voor eenmalig gebruik | Single-use |
Soort taille | Elastic |
Ankle Style | Elastic |
Produktcode | Merk | Maat | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Maat | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11983764
|
3M™
7000089624 |
4X-Large | |||||||
Beschrijving
Specificatie
General Purpose Coveralls | |
Single-use | |
Elastic | |
Hooded | |
Serged | |
Category III |
Unisex | |
Elastic | |
Elastic | |
2-panel | |
Non-sterile |