Learn More
3M™ Laboratoriumjassen van polypropyleen, gestikte naden, blauw
Gebruik voor steriele toepassingen. De serie 3M-laboratoriumjassen voor bezoekers voor eenmalig gebruik is gemaakt van lichtgewicht polypropyleen.
111.70
Specificatie
Producttype Laboratoriumjas
Materiaal Polypropyleen
Kleur Blauw
Type sluiting Rits
Soort manchet Elastisch
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12991325
Bekijk documenten
3M™
7000089701
Large This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12961335
Bekijk documenten
3M™
7000089700
Gemiddeld This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12981335
Bekijk documenten
3M™
7000089703
2X-Large This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12911335
Bekijk documenten
3M™
7000089702
X-Large This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
  • Ideaal voor hygiënetoepassingen
  • 100% zacht, ademend en lichtgewicht polypropyleen
  • Met ritssluiting
  • Interne zak
Specificatie
Specificatie
Laboratoriumjas
Blauw
Elastisch
Gestikt
Voor algemeen onderhoud, catering, elektronicaproductie, laboratoria
Afzonderlijke verpakking
Polypropyleen
Rits
Ja
CE-categorie 1
Interne zak aan de linkerzijde, gezien vanuit de drager (maten H 13 x B 12 cm)
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato