Learn More
Fisherbrand™ Blauwe PTFE-roerstaven, achtvlakkig
Te gebruiken als snelle visuele identificatie van groot belang is. Fisherbrand™ kleurgecodeerde achtvlakkige PTFE-roerstaven zijn in drie kleuren verkrijgbaar: blauw, rood en geel.
Merk:  Fisherbrand™ 001.575-R
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11963574
  • 32.70 / 5 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Color-coded, octagonal stirrer bars
  • For use where identification is of prime importance
  • Note: Colored PTFE coatings are not as inert as pure PTFE
Specificatie
Specificatie
Ja
Rood
1/2 inch
3 inch
13 mm
2/Pk.
Roerstaaf
Certificaat van conformiteit, analysecertificaat, bijsluiter, veiligheidsinformatieblad (MSDS)
PTFE encapsulated Alnico V magnet core
Containers & vaten/roerderverwarmingsplaten
PTFE
75 mm
Achtvlakkig