Learn More
Fisherbrand™ Blauwe PTFE-roerstaven, achtvlakkig
Te gebruiken als snelle visuele identificatie van groot belang is. Fisherbrand™ kleurgecodeerde achtvlakkige PTFE-roerstaven zijn in drie kleuren verkrijgbaar: blauw, rood en geel.
Merk:  Fisherbrand™ 001.538-R
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11582303
  • 26.25 / 10 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Color-coded, octagonal stirrer bars
  • For use where identification is of prime importance
  • Note: Colored PTFE coatings are not as inert as pure PTFE
Specificatie
Specificatie
Ja
Rood
5/16 inch
1.5 inch
38 mm
Achtvlakkig
Certificaat van conformiteit, analysecertificaat, bijsluiter, veiligheidsinformatieblad (MSDS)
PTFE encapsulated Alnico V magnet core
Containers & vaten/roerderverwarmingsplaten
8 mm
10/Pk.