Learn More
Fisherbrand™ Blauwe PTFE-roerstaven, achtvlakkig
Te gebruiken als snelle visuele identificatie van groot belang is. Fisherbrand™ kleurgecodeerde achtvlakkige PTFE-roerstaven zijn in drie kleuren verkrijgbaar: blauw, rood en geel.
Merk:  Fisherbrand™ 001.525-B
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11512313
  • 18.50 / 10 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Color-coded, octagonal stirrer bars
  • For use where identification is of prime importance
  • Note: Colored PTFE coatings are not as inert as pure PTFE
Specificatie
Specificatie
Ja
Blauw
5/16 inch
1 inch
8 mm
5 per pak
PTFE-roerstaven, achtvlakkig, gekleurd
Certificaat van conformiteit, analysecertificaat, bijsluiter, veiligheidsinformatieblad (MSDS)
PTFE encapsulated Alnico V magnet core
Containers & vaten/roerderverwarmingsplaten
PTFE
25 mm
Achtvlakkig