Learn More
Tenak™ Blood Bag Envelope
Blood bag envelopes suitable for use with standard bloodbags.
175.00
Specificatie
Materiaal | Cardboard |
---|---|
Kleur van sluiting | White |
Hoogte (metrisch) | 17 mm |
Etikettype | Text Box |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12457110
|
Tenak™
TE40110 |
500 mL |
175.00
50 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
12467110
|
Tenak™
TE40112 |
750 mL |
175.00
50 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
- Envelope for blood bag
- 17 mm thick
- Arctice picture on one side
- Made of lacquered cardboard
Specificatie
Cardboard | |
White | |
17 mm | |
Text Box |