Learn More
Blasticidin S Hydrochloride (From Streptomyces Griseochromogenes), Fisher BioReagents
96.80 - 311.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 3513-03-9
Moleculaire formule C17H27ClN8O5
Molecular Weight (g/mol) 458.90
InChI Key YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
Synoniem BLA-S, Cytovirin
PubChem CID 124080960
IUPAC Name (2R,3S,6S)-3-[[(3R)-3-amino-5-[carbamimidoyl(methyl)amino]pentanoyl]amino]-6-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran-2-carboxylic acid;hydrochloride
SMILES CN(CCC(CC(=O)NC1C=CC(OC1C(=O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)N)C(=N)N.Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10264913
Bekijk documenten
Fisher BioReagents
BP2647-25
25 mg Amber Glass
96.80
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10658203
Bekijk documenten
Fisher BioReagents
BP2647-50
50 mg Amber Glass
271.00
50 mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10648203
Bekijk documenten
Fisher BioReagents
BP2647-100
100 mg Amber Glass
311.00
100 mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3513-03-9
458.90
BLA-S, Cytovirin
(2R,3S,6S)-3-[[(3R)-3-amino-5-[carbamimidoyl(methyl)amino]pentanoyl]amino]-6-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran-2-carboxylic acid;hydrochloride
C17H27ClN8O5
YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
124080960
CN(CCC(CC(=O)NC1C=CC(OC1C(=O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)N)C(=N)N.Cl
Specificatie
Blasticidin S Hydrochloride
From Streptomyces griseochromogenes
3513-03-9
900μg/mg min.
≥99.0 %
BLA-S, Cytovirin
CN(CCC(CC(=O)NC1C=CC(OC1C(=O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)N)C(=N)N.Cl
458.90
458.69
Blasticidin S Hydrochloride
Powder/Solid
248°C
White
C17H27ClN8O5
YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
(2R,3S,6S)-3-[[(3R)-3-amino-5-[carbamimidoyl(methyl)amino]pentanoyl]amino]-6-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran-2-carboxylic acid;hydrochloride
124080960
99.0% min.
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
DANGER!
Emergency Overview
May be fatal if swallowed. May cause skin, eye, and respiratory tract irritation. Use personal protective equipment. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici. Immediate medical attention is required. Immediate medical attention is required. Do not induce vomiting.
NFPA
Health:4
Flammability:0
Instability:0
Recommended Storage : 0° to 5°C
Productidentificatie
  • Blasticidin S Hydrochloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H300-Dodelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.