Learn More
Bollé Safety Blast™ veiligheidsstofbril van polycarbonaat
Enjoy guaranteed maximum safety for all, including wearers of prescription glasses, with Bollé Safety™ Over-the-Glass Safety Glasses. Made from polycarbonate in a highly wrap-around and attractive style.
6.80 - 17.45
Specificatie
Producttype Over-the-Glass Safety Glasses
Lens Material Polycarbonate
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Gewicht (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Gewicht (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
13128766
Bekijk documenten
Bollé Safety
OVLITLPSI
33 g
6.80
1 stuk
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11745677
Bekijk documenten
Bollé Safety
COVARSI
68 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
11755677
Bekijk documenten
Bollé Safety
COVERSI
67 g
17.45
Beschrijving
Beschrijving
  • Highly wrap-around frame
  • Side, upper and lower protection
Specificatie
Specificatie
Over-the-Glass Safety Glasses
Polycarbonate