Learn More
Bismuth vanadium oxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
121.00 - 427.13
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 14059-33-7 |
---|---|
Moleculaire formule | BiO4V |
Molecular Weight (g/mol) | 323.918 |
MDL-nummer | MFCD00064836 |
InChI Key | YNOWMDYNXXVJMC-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | Bismuth vanadate |
PubChem CID | 20243764 |
IUPAC Name | bismuth;trioxido(oxo)vanadium |
SMILES | [O-][V](=O)([O-])[O-].[Bi+3] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11333618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039220.14 |
25 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11343618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039220.22 |
100 g |
427.13
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Bismuth vanadium oxide is used as a pigment due to its hiding power. It also finds use in paints, coatings, plastic and rubber products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
14059-33-7 | |
323.918 | |
YNOWMDYNXXVJMC-UHFFFAOYSA-N | |
20243764 | |
[O-][V](=O)([O-])[O-].[Bi+3] |
BiO4V | |
MFCD00064836 | |
Bismuth vanadate | |
bismuth;trioxido(oxo)vanadium |
Specificatie
Bismuth vanadium oxide | |
Red to Yellow | |
(metals basis) | |
MFCD00064836 | |
Bismuth vanadate | |
YNOWMDYNXXVJMC-UHFFFAOYSA-N | |
bismuth;trioxido(oxo)vanadium | |
20243764 | |
99.9% |
14059-33-7 | |
Powder | |
BiO4V | |
UN3285 | |
Soluble in acids; Insoluble in water. | |
[O-][V](=O)([O-])[O-].[Bi+3] | |
323.918 | |
323 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: VANADIUM COMPOUND, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-898-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Bismuth vanadium oxide
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .