Learn More
Bismuth tungsten oxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
141.71 - 526.62
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13595-87-4
Moleculaire formule Bi2O12W3
Molecular Weight (g/mol) 1161.469
MDL-nummer MFCD00046190
InChI Key DWNBMQNJXHTBPG-UHFFFAOYSA-N
Synoniem bismuth tungstate, bismuth tungsten oxide, 2bi.3wo4, dibismuth 3+ ion tritungstate, dibismuth;dioxido dioxo tungsten, dibismuth 3+ tritungstate, bismuth tungsten oxide, powder,-200 mesh trace metals basis
PubChem CID 22234745
IUPAC Name dibismuth;dioxido(dioxo)tungsten
SMILES [O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[Bi+3].[Bi+3]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11354817
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041854.14
25 g
141.71
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11364817
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041854.22
100 g
526.62
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Acts as a visible-light driven photocatalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
13595-87-4
1161.469
DWNBMQNJXHTBPG-UHFFFAOYSA-N
22234745
[O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[Bi+3].[Bi+3]
Bi2O12W3
MFCD00046190
bismuth tungstate, bismuth tungsten oxide, 2bi.3wo4, dibismuth 3+ ion tritungstate, dibismuth;dioxido dioxo tungsten, dibismuth 3+ tritungstate, bismuth tungsten oxide, powder,-200 mesh trace metals basis
dibismuth;dioxido(dioxo)tungsten
Specificatie
Bismuth tungsten oxide
Powder
Bi2O12W3
bismuth tungstate, bismuth tungsten oxide, 2bi.3wo4, dibismuth 3+ ion tritungstate, dibismuth;dioxido dioxo tungsten, dibismuth 3+ tritungstate, bismuth tungsten oxide, powder,-200 mesh trace metals basis
DWNBMQNJXHTBPG-UHFFFAOYSA-N
dibismuth;dioxido(dioxo)tungsten
22234745
99.9%
13595-87-4
(metals basis)
MFCD00046190
Insoluble in water.
[O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[Bi+3].[Bi+3]
1161.469
1161.48
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 237-033-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures