Learn More
Bismuth titanium oxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
99.09 - 311.55
Chemische identificatiekenmerken
CAS 12233-34-0
Moleculaire formule Bi2O11Ti4
Molecular Weight (g/mol) 785.418
MDL-nummer MFCD01310393
InChI Key TZQKEPWGUIJJIY-UHFFFAOYSA-N
Synoniem tetraoxo-2,4,6,8,10-pentaoxa-1,11-dibisma-3,5,7,9-tetratitanaundecane-1,11-dione
PubChem CID 56846076
IUPAC Name oxo-oxobismuthanyloxy-[oxo-[oxo-(oxo(oxobismuthanyloxy)titanio)oxytitanio]oxytitanio]oxytitanium
SMILES O=[Ti](O[Ti](=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11398808
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041669.18
50 g
99.09
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11308818
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041669.30
250 g
311.55
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
12233-34-0
785.418
TZQKEPWGUIJJIY-UHFFFAOYSA-N
56846076
O=[Ti](O[Ti](=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O
Bi2O11Ti4
MFCD01310393
tetraoxo-2,4,6,8,10-pentaoxa-1,11-dibisma-3,5,7,9-tetratitanaundecane-1,11-dione
oxo-oxobismuthanyloxy-[oxo-[oxo-(oxo(oxobismuthanyloxy)titanio)oxytitanio]oxytitanio]oxytitanium
Specificatie
Bismuth titanium oxide
Powder
Bi2O11Ti4
tetraoxo-2,4,6,8,10-pentaoxa-1,11-dibisma-3,5,7,9-tetratitanaundecane-1,11-dione
O=[Ti](O[Ti](=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O
785.418
785.42
Odorless
12233-34-0
(metals basis)
MFCD01310393
TZQKEPWGUIJJIY-UHFFFAOYSA-N
oxo-oxobismuthanyloxy-[oxo-[oxo-(oxo(oxobismuthanyloxy)titanio)oxytitanio]oxytitanio]oxytitanium
56846076
99.9%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures