Learn More
Bismuth powder, -325 mesh, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
67.74 - 223.11
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-69-9
Moleculaire formule Bi
Molecular Weight (g/mol) 208.98
MDL-nummer MFCD00134033
InChI Key JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synoniem bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC Name bismuth
SMILES [Bi]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11371158
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010111.22
100 g
67.74
100 gram
11381158
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010111.36
500 g
223.11
500 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-69-9
208.98
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
5359367
bismuth
Bi
MFCD00134033
bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
CHEBI:33301
[Bi]
Specificatie
Bismuth powder
(metals basis)
MFCD00134033
bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
[Bi]
208.98
CHEBI:33301
−325 Mesh
Apparent density: 3.2g/cm3 to 4.0g/cm3
7440-69-9
Bi
UN3089
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
bismuth
5359367
99.5%
Odorless
Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H228
Flammable solid.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-177-4
missing translation for 'rtecsNumber' : EB2600000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Bismut
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vaste stof Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H228-Ontvlambare vaste stof.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
  • P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
  • P370+P378-In geval van brand: blussen met .