Learn More
Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal), Thermo Scientific Chemicals
62.71 - 592.95
Chemische identificatiekenmerken
CAS 8049-22-7
Moleculaire formule Cd12Sn2
Molecular Weight (g/mol) 1586.388
MDL-nummer MFCD00198175
InChI Key OIBLPQFTAJDRMC-UHFFFAOYSA-N
Synoniem lambda∼2∼-stannane-cadmium 1/6
PubChem CID 71434152
IUPAC Name cadmium;tin
SMILES [Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Sn].[Sn]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11357528
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
033218.22
100 g
62.71
100 gram
11367528
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
033218.36
500 g
205.02
500 gram
11347528
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
033218.A3
2 kg
592.95
2 kg
Beschrijving
Beschrijving
Wood's metal is useful as a low-melting solder, low-temperature casting metal, high temperature coupling fluid in heat baths, and as a fire-melted valve element in fire sprinkler systems in buildings. It is also used as a filler when bending thin-walled metal tube.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
8049-22-7
1586.388
OIBLPQFTAJDRMC-UHFFFAOYSA-N
71434152
[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Sn].[Sn]
Cd12Sn2
MFCD00198175
lambda∼2∼-stannane-cadmium 1/6
cadmium;tin
Specificatie
Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
8049-22-7
Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt%
Cd12Sn2
UN3077
Insoluble in water.
[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Sn].[Sn]
1586.388
Odorless
Gray
71°C
(Wood's metal)
MFCD00198175
lambda∼2∼-stannane-cadmium 1/6
OIBLPQFTAJDRMC-UHFFFAOYSA-N
cadmium;tin
71434152
Ingot
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H330-H350-H360-H372-H373-H341-H302-H201
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
Explosive
mass explosion hazard.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P501c
H302-H330-H341-H350-H360Df-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
  • H350-Kan kanker veroorzaken.
  • H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P320-Specifieke behandeling dringend vereist (zie op dit etiket).
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Lead, Cadmium