Learn More
Bismuth(III) telluride, Vacuum Deposition Grade, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
116.58 - 439.19
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11392468
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014519.09 |
10 g |
116.58
10 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11302478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014519.18 |
50 g |
439.19
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Bismuth(III) telluride and its alloys (antimony or selenium) posses excellent semiconductor activity, which is used in thermoelectric industry for cooling and energy generation. It increases the speed of microchips and acts as topological insulators in spintronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
1304-82-1 | |
MFCD00014201 |
Specificatie
Bismuth(III) telluride | |
1304-82-1 | |
Pieces | |
MFCD00014201 | |
Insoluble in water. | |
99.999% | |
Moisture sensitive |
573°C | |
Gray | |
(metals basis) | |
UN3284 | |
800.76 | |
Odorless |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TELLURIUM COMPOUND, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-135-2
missing translation for 'rtecsNumber' : EB3110000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Bismuth(III) telluride, Vacuum Deposition Grade
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .