Learn More
Bismuth(III) sulfide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
166.83 - 683.40
Chemische Identifikatoren
CAS 1345-07-9
Moleculaire formule Bi2S3
Molecular Weight (g/mol) 514.14
MDL-nummer MFCD00014204
InChI Key YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dibismuth(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Aantal Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aantal Preis Menge & Verfügbarkeit  
11398727
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
035834.18
50 g
166.83
50 gram
11388727
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
035834.30
250 g
683.40
250 gram
Beschreibung
Beschreibung
Bismuth(III) sulfide is used as a starting material to produce other bismuth compounds. It is used in glass industry as a colorant, electronic ceramics, scintillator BGO and in superconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1345-07-9
514.14
YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
[S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
Bi2S3
MFCD00014204
dibismuth(3+) trisulfanediide
Spezifikation
Bismuth(III) sulfide
Black-Brown
(metals basis)
MFCD00014204
YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
dibismuth(3+) trisulfanediide
514.15
7.7 g/mL
1345-07-9
Crystals and/or Chunks
Bi2S3
Insoluble in water. Soluble in acids.
[S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
514.14
99.9%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 215-716-0
missing translation for 'rtecsNumber' : EB3105000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) sulfide
Signalwort
  • Waarschuwing
Gefahrenkategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt