Learn More
Bismuth(III) oxyfluoride, 97%, pure, Thermo Scientific™
67.00 - 425.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 13520-72-4 |
---|---|
Moleculaire formule | BiFO |
Molecular Weight (g/mol) | 243.98 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15249856
|
Thermo Scientific Acros
453820250 |
25 g | N/A | N/A | N/A | ||||
15259856
|
Thermo Scientific Acros
453821000 |
100 g | N/A | N/A | N/A | ||||
15249866
|
Thermo Scientific Acros
453825000 |
500 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
13520-72-4 | |
BiFO | |
243.98 |
Specificatie
Bismuth(III) oxyfluoride | |
13520-72-4 | |
BiFO | |
Solubility in water: insoluble. | |
243.98 | |
Pure |
500.0°C | |
96% min. (ex Bi) | |
FBi=O | |
243.98 | |
97% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May be corrosive to metals.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Keep only in
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 236-861-6
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Bismuth(III) oxyfluoride
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
- P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P390-Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.