Learn More
Bismuth(III) nitrate oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
153.77 - 665.31
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10361-46-3
Moleculaire formule BiNO4
Molecular Weight (g/mol) 286.98
MDL-nummer MFCD00064844
InChI Key OGCYGKRWXWQOAK-UHFFFAOYSA-N
Synoniem Bismuth oxynitrate
IUPAC Name (nitrooxy)bismuthanone
SMILES [O-][N+](=O)O[Bi]=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11396138
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011122.09
10 g
153.77
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11386138
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011122.18
50 g
665.31
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11376138
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011122.30
250 g N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
Bismuth(III) nitrate oxide is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is also used in the spectrophotometric detection of bismuth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10361-46-3
286.98
OGCYGKRWXWQOAK-UHFFFAOYSA-N
(nitrooxy)bismuthanone
BiNO4
MFCD00064844
Bismuth oxynitrate
[O-][N+](=O)O[Bi]=O
Specificatie
Bismuth(III) nitrate oxide
Powder
BiNO4
UN1477
Insoluble in water. Soluble in acids.
[O-][N+](=O)O[Bi]=O
286.98
99.998%
10361-46-3
(metals basis)
MFCD00064844
Bismuth oxynitrate
OGCYGKRWXWQOAK-UHFFFAOYSA-N
(nitrooxy)bismuthanone
286.99
Puratronic™
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H272-H315-H319-H335
May intensify fire
oxidizer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: NITRATES, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-792-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Bismuth nitrate oxide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Oxiderende vaste stof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P220-Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .