Learn More
Bismuth(III) chloride oxide, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
80.30 - 285.42
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7787-59-9 |
---|---|
Moleculaire formule | BiClHO |
Molecular Weight (g/mol) | 261.437 |
MDL-nummer | MFCD00010895 |
InChI Key | BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid |
PubChem CID | 6328152 |
IUPAC Name | oxobismuth;hydrochloride |
SMILES | O=[Bi].Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11361908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011843.09 |
10 g |
80.30
10 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11371908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011843.18 |
50 g |
285.42
50 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7787-59-9 | |
261.437 | |
BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N | |
6328152 | |
O=[Bi].Cl |
BiClHO | |
MFCD00010895 | |
bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid | |
oxobismuth;hydrochloride |
Specificatie
Bismuth(III) chloride oxide | |
7787-59-9 | |
Powder | |
BiClHO | |
MFCD00010895 | |
bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid | |
O=[Bi].Cl | |
261.437 | |
260.43 | |
Odorless | |
7.72 g/mL |
(decomposition) | |
Brown | |
(metals basis) | |
BiOCl | |
14,1263 | |
BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N | |
oxobismuth;hydrochloride | |
6328152 | |
99.999% | |
2.15 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 232-122-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EB2700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Bismuth(III) chloride oxide
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .