Learn More
Bismuth(III) chloride oxide, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
101.51 - 255.27
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7787-59-9
Moleculaire formule BiClHO
Molecular Weight (g/mol) 261.437
MDL-nummer MFCD00010895
InChI Key BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Synoniem bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
PubChem CID 6328152
IUPAC Name oxobismuth;hydrochloride
SMILES O=[Bi].Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11323327
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
017131.14
25 g
101.51
25 gram
11313327
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
017131.22
100 g
255.27
100 gram
Beschrijving
Beschrijving
It is used as skin protective's, thickeners, and absorbent agents. It act as a coloring agents in cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7787-59-9
261.437
BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
6328152
O=[Bi].Cl
BiClHO
MFCD00010895
bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
oxobismuth;hydrochloride
Specificatie
Bismuth(III) chloride oxide
7787-59-9
Powder
BiClHO
MFCD00010895
bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
oxobismuth;hydrochloride
6328152
99.95%
2.15
(decomposition)
Brown
(metals basis)
BiOCl
14,1263
Soluble in HCl,HNO3. Insoluble in water,alcohol.
O=[Bi].Cl
261.437
260.43
Odorless
7.72 g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 232-122-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EB2700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Bismuth(III) chloride oxide
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .