Learn More
Bismuth(III) bromide, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
125.63 - 388.94
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7787-58-8 |
---|---|
Moleculaire formule | BiBr3 |
Molecular Weight (g/mol) | 448.692 |
MDL-nummer | MFCD00014195 |
InChI Key | TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K |
Synoniem | bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo |
PubChem CID | 82232 |
IUPAC Name | tribromobismuthane |
SMILES | Br[Bi](Br)Br |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11383317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
017112.14 |
25 g |
125.63
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11373317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
017112.22 |
100 g |
388.94
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
It catalyzes the formation of cyclic carbonates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7787-58-8 | |
448.692 | |
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K | |
82232 | |
Br[Bi](Br)Br |
BiBr3 | |
MFCD00014195 | |
bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo | |
tribromobismuthane |
Specificatie
453°C | |
218°C | |
Powder | |
BiBr3 | |
bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo | |
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K | |
tribromobismuthane | |
82232 | |
Hygroscopic |
Bismuth(III) bromide | |
7787-58-8 | |
99% (metals basis) | |
MFCD00014195 | |
Decomposes in water. | |
Br[Bi](Br)Br | |
448.692 | |
448.71 | |
5.72 |
Veiligheid en behandeling
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-121-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- Bismuth(III) bromide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P363-Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .