Learn More
Bismuth hydroxide nitrate oxide, Bi{2}O{3} 79% min, Thermo Scientific Chemicals
Ceramic glazes and enamel fluxes
39.80 - 237.18
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1304-85-4 |
---|---|
MDL-nummer | MFCD00064844 |
Synoniem | Bismuth subnitrate |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11358448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040476.14 |
25 g |
39.80
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11368448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040476.22 |
100 g |
70.95
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11348448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040476.36 |
500 g |
237.18
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
It is used pharmaceutically in wound dressing, ointment component and as an antiacid. In cosmetics it is used as a cosmetic white pigment. Used in Ceramic glazes and enamel fluxes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
1304-85-4 | |
MFCD00064844 | |
Bismuth subnitrate |
Specificatie
Bismuth hydroxide nitrate oxide | |
1304-85-4 | |
Powder | |
UN1477 | |
Bismuth subnitrate | |
1461.98 | |
Odorless | |
6.04 g/mL |
260°C (decomposition) | |
White | |
MFCD00064844 | |
14,1284 | |
Practically insoluble in water and alcohol; Soluble in dilute HNO3 and HCl | |
Bi2O3 79% min. | |
Hygroscopic |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H272-H315-H319-H335
May intensify fire
oxidizer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: NITRATES, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-136-8
missing translation for 'rtecsNumber' : EB2977000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Bismuth hydroxide nitrate oxide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Oxiderende vaste stof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P220-Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .