Learn More
Bismuth germanium oxide, Puratronic™, 99.9995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
147.74 - 530.64
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 12233-56-6 |
---|---|
MDL-nummer | MFCD00064629 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11382118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013029.14 |
25 g |
147.74
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11372118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013029.22 |
100 g |
530.64
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Bismuth germanium oxide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
12233-56-6 | |
MFCD00064629 |
Specificatie
Bismuth germanium oxide | |
White | |
(metals basis) | |
Insoluble in water. | |
99.9995% | |
Odorless |
12233-56-6 | |
Powder | |
MFCD00064629 | |
1245.68 | |
Puratronic™ |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 235-457-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Bismuth germanium
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .