Learn More
Bismuth carbonate oxide, Thermo Scientific Chemicals
30.55 - 270.35
Chemische identificatiekenmerken
CAS 5892-10-4
Moleculaire formule CBi2O5
Molecular Weight (g/mol) 509.97
MDL-nummer MFCD00010877
InChI Key MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L
Synoniem bismuth subcarbonate, basic bismuth carbonate, dibismuth carbonate dioxide, bismuth oxycarbonate, bismuth iii carbonate, 2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo, bismuth carbonate oxide bi2 co3 o2, 1,3,5-trioxo-2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, bismuthyl carbonate, bismuth carbonate oxide
PubChem CID 16683095
ChEBI CHEBI:31291
IUPAC Name bis(oxobismuthanyl) carbonate
SMILES C(=O)(O[Bi]=O)O[Bi]=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11434104
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12483.18
50 g
30.55
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11444104
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12483.30
250 g
84.32
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11424104
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12483.0B
1000 g
270.35
1000 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5892-10-4
509.97
MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L
16683095
bis(oxobismuthanyl) carbonate
CBi2O5
MFCD00010877
bismuth subcarbonate, basic bismuth carbonate, dibismuth carbonate dioxide, bismuth oxycarbonate, bismuth iii carbonate, 2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo, bismuth carbonate oxide bi2 co3 o2, 1,3,5-trioxo-2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, bismuthyl carbonate, bismuth carbonate oxide
CHEBI:31291
C(=O)(O[Bi]=O)O[Bi]=O
Specificatie
Bismuth carbonate oxide
CBi2O5
14,1282
MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L
bis(oxobismuthanyl) carbonate
16683095
509.97
5892-10-4
MFCD00010877
bismuth subcarbonate, basic bismuth carbonate, dibismuth carbonate dioxide, bismuth oxycarbonate, bismuth iii carbonate, 2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo, bismuth carbonate oxide bi2 co3 o2, 1,3,5-trioxo-2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, bismuthyl carbonate, bismuth carbonate oxide
C(=O)(O[Bi]=O)O[Bi]=O
509.97
CHEBI:31291
6.86
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 227-567-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures