Learn More
Bismuth antimonide, 99.99%, Thermo Scientific Chemicals
69.75 - 264.32
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 12323-19-2 |
---|---|
Moleculaire formule | Bi2Sb2 |
Molecular Weight (g/mol) | 661.48 |
MDL-nummer | MFCD00014196 |
InChI Key | AEMQIQQWIVNHAU-UHFFFAOYSA-N |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11478866
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17014.09 |
10 g |
69.75
10 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11488866
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17014.18 |
50 g |
264.32
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
12323-19-2 | |
661.48 | |
AEMQIQQWIVNHAU-UHFFFAOYSA-N |
Bi2Sb2 | |
MFCD00014196 |
Specificatie
Bismuth antimonide | |
Bi2Sb2 | |
UN1549 | |
661.48 | |
99.99% |
12323-19-2 | |
MFCD00014196 | |
AEMQIQQWIVNHAU-UHFFFAOYSA-N | |
330.73 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ANTIMONY COMPOUNDS, INORGANIC, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Bismuth antimonide
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .