Learn More
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0), 96%, Thermo Scientific Chemicals
52.30 - 207.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 811862-77-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C42H44O10Pd |
Molecular Weight (g/mol) | 815.22 |
MDL-nummer | MFCD07369799 |
InChI Key | RTGAJOPJZJDWAX-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium 0, pd dmdba 2, bis 353'5'-dimethoxydibenzylideneace, bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium |
PubChem CID | 24777333 |
IUPAC Name | 1,5-bis(3,5-dimethoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-one;palladium |
SMILES | [Pd].COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1.COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1 |
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
811862-77-8 | |
815.22 | |
RTGAJOPJZJDWAX-UHFFFAOYSA-N | |
24777333 | |
[Pd].COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1.COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1 |
C42H44O10Pd | |
MFCD07369799 | |
bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium 0, pd dmdba 2, bis 353'5'-dimethoxydibenzylideneace, bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium | |
1,5-bis(3,5-dimethoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-one;palladium |
Specificatie
Bis(3,5,3′,5′-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0) | |
811862-77-8 | |
95.0 | |
Powder | |
C42H44O10Pd | |
bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium 0, pd dmdba 2, bis 353'5'-dimethoxydibenzylideneace, bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium | |
[Pd].COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1.COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1 | |
815.22 | |
815.21 | |
Authentic |
170.0°C to 178.0°C | |
Red to Brown | |
100.0 | |
96% | |
MFCD07369799 | |
RTGAJOPJZJDWAX-UHFFFAOYSA-N | |
1,5-bis(3,5-dimethoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-one;palladium | |
24777333 | |
96% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
GHS Signal Word: Warning
- Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.