Learn More
Teknon™ Biocleanse Concentrate
Use in scientific, medical and biotechnology environments to combat biological hazards. Teknon™ Biocleanse Concentrate is a concentrated deodorising cleaner, degreaser, disinfectant and fungicide.
Merk:  Teknon™ D/0006/21
Produktcode. 12447580
  • 73.80 /
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
This product has powerful bactericidal and virucidal properties. Biocleanse concentrate is free from sodium hypochlorite, phosphates and enzymes and effectively removes blood, fat, proteins, grease and other organic and non-organic contaminants whilst simultaneously disinfecting the treated surface. It is safe to use on ferrous and non-ferrous metals, ceramics, glassware and plastics.
Bioclease concentrate exceeds the requirements of BS EN 1276, killing E. coli, Salmonella, Listeria, Candida and Penicillium at 1% dilution and MRSA at 2% dilution. Efficacy against C. diff, Avian Flu, HIV and HBV is proven at 5% dilution.
  • Under COSHH Regulations, does not require maximum exposure limit
  • When diluted to normal use concentrations, is not irritating to skin and non-tainting
  • Wide spectrum biocide can be used with ultrasonic cleaning equipment
  • Density: 1.051 at 20°C
  • Vapor Pressure: 17.5mm Hg at 20°C
Specificatie
Specificatie
Concentrated Liquid
Blue
Cannister
For use in scientific, medical and biotechnology environments to combat biological hazards
10 (1%, aq. soln.)
5–15% alkaline sequestrant, 1–5% nonionic surfactant, 5–15% benzalkonium chloride
Store in a cool, dry place protected from frost and away from acids and strong oxidising agents. Store upright in original containers
5 L
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • BIOCLEANSE
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: lactic acid
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen