Learn More
Agilent BioTek BioCell Vessel and Adapter
For use with: Epoch, Synergy H1, Synergy HTX.
166.00 - 314.00
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) | Epoch, Synergy H1, Synergy HTX |
---|
Produktcode | Merk | Producttype | Voor gebruik met (toepassing) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Producttype | Voor gebruik met (toepassing) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11593535
![]() |
Agilent BioTek
7272051 |
Cuvette | 1cm absorbance measurements |
314.00
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
12586476
![]() |
Agilent BioTek
7270512 |
Adapter Plate Assembly | 1cm pathlength measurements |
166.00
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
BioCell Adapter Plate Assembly can hold up to 8 BioCell cuvets (BT7272051) for 1 cm pathlength measurements in a Agilent BioTek microplate spectrophotometer.Specificatie
Epoch, Synergy H1, Synergy HTX |