Learn More
Micronova™ BinLiner™ Stands
With easy to clean, molded plastic corners and stainless-steel supports that do not touch the floor, BinLiner™ Stands are the perfect complement to Micronova BinLiners™ and are well suited for production and lab areas.
351.00
Specificatie
Inhoud (metrisch) 150 L
Certificeringen/conformiteit ISO 9001 Certified Facility
Inhoud (Engels) 40 gal.
Voor eenmalig gebruik Reusable
Latexvrij Yes
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Ontwerp Afmetingen (L x B x H) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Ontwerp Afmetingen (L x B x H) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17900060
Bekijk documenten
Micronova™
BLSSH-168
Without Wheels 40.6 x 20.3 x 71.1 cm (16 x 8 x 28 in.)
351.00
Beschrijving
Beschrijving
  • Product Type: BinLiner™ Stand
  • Material: Stainless Steel, Polypropylene
  • Sterility: Non-Sterile
  • Autoclavable: Yes
  • For Use With (Equipment): BinLiners™
Specificatie
Specificatie
150 L
40 gal.
Yes
No
Autoclavable
LDPE Bag
BinLiner Stand
ISO 9001 Certified Facility
Reusable
1 Ea.
Non-sterile
Micronova BinLiners™
Stainless Steel (304), Polypropylene