Learn More
Saint-Gobain Bev-A-Line XX slangen
designed to handle most fuels and industrial lubricants, this tubing resists the swelling and hardening caused by hydrocarbon-based fluids. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon Fuel and Lubricant Tubing reduces the risk of failure due to crackin
Merk:  Saint-Gobain 06491-54
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11713129
  • 1430.00 /
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Heat-bondable, translucent tubing
  • No plasticizers
  • Safe for food, beverage, drug, lab and general use
  • More affordable than PTFE tubing
  • Resin is FDA-compliant (liner: 21 CFR 177.1520; shell 21 CFR 177.1350)
  • Meets USP Class VI, USDA, and National Formulary requirements
  • Sterilize with ethylene oxide or dry heat
  • Avoid use with strong solvents
Specificatie
Specificatie
Harslaag is NSF-goedgekeurd voor drinkwater, FDA
6.4 mm
150 m
Toepassingen met hoge zuiverheid en luchtbemonstering. Ideaal voor partikels (hecht niet aan liner) en toepassingen waarvoor UV-bestendigheid is vereist
Elk 1
Doorzichtig
100 psi
Ja
9.6 mm
1.6 mm
– 51C tot 71 °C
Sterile
Semirigid
– 51C tot 71 °C
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen