Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl Guard Cartridges
Drop-in guard cartridges offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime
332.52
Specificatie
Lengte (metrisch) 10 mm
Stationaire fase Phenyl
Meer specificaties weergeven
Vereist: Thermo Scientific Uniguard™ or standalone holder, sold separately.
Producten 1
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Partikelgrootte Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Partikelgrootte Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11592981
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
70603-012101
2.1 mm 3 μm N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Thermo Scientific chemistry on 100Å silica
  • High surface area with high bonded phase coverage
  • Particle size: 5μm
  • 10mm x 4.0mm I.D.
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
Specificatie
Specificatie
10 mm
Phenyl