Learn More
Beryllium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
694.46 - 1659.26
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-41-7 |
---|---|
Moleculaire formule | Be |
Molecular Weight (g/mol) | 9.01 |
MDL-nummer | MFCD00134032 |
InChI Key | ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds |
PubChem CID | 5460467 |
ChEBI | CHEBI:33783 |
IUPAC Name | beryllium |
SMILES | [Be] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11361148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010105.FF |
25 x 25 mm |
694.46
25 mm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11335739
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010105.FI |
50 x 50 mm |
1659.26
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7440-41-7 | |
9.01 | |
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N | |
5460467 | |
beryllium |
Be | |
MFCD00134032 | |
glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds | |
CHEBI:33783 | |
[Be] |
Specificatie
Beryllium foil | |
7440-41-7 | |
Be | |
glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds | |
[Be] | |
9.01 | |
CHEBI:33783 | |
Odorless | |
Foil |
0.1mm (0.004 in.) thick, Vacuum tight | |
(metals basis) | |
MFCD00134032 | |
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N | |
beryllium | |
5460467 | |
99.4% | |
≈0.12g/25x25mm |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H301-H330-H350-H372-H315-H319-H317-H335
Toxic if swallowed.
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P362-P501c
H301-H315-H317-H319-H330-H335-H350i-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-150-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Beryllium foil
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H301-Giftig bij inslikken.
- H330-Dodelijk bij inademing.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P320-Specifieke behandeling dringend vereist (zie op dit etiket).
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .