Learn More
Benzyl Alcohol, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
210.00 - 1245.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 100-51-6
Moleculaire formule C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI Key WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synoniem benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC Name phenylmethanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15508514
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
9039-10
100 mL Glass Bottle
210.00
15518514
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
9039-12
1 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle, w/ Septum
809.00
1 liter
15548614
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
9421-03
4 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle
1245.00
4 liter
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
100-51-6
108.14
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
244
phenylmethanol
C7H8O
MFCD00004599,MFCD03792087
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
CHEBI:17987
OCC1=CC=CC=C1
Specificatie
Benzyl Alcohol
93.00°C
MFCD00004599,MFCD03792087
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
OCC1=CC=CC=C1
108.14
CHEBI:17987
Multi-Compendial/NF
100-51-6
C7H8O
1L = 1.05kg
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
phenylmethanol
244
108.14
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Benzyl alcohol
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P330-De mond spoelen.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Phenol