Learn More
Benzoyl fluoride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
31.76 - 105.53
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 455-32-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H5FO |
Molecular Weight (g/mol) | 124.11 |
MDL-nummer | MFCD00000364 |
InChI Key | HPMLGNIUXVXALD-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | benzoylfluoride, unii-lor25i34hd, lor25i34hd, benzoylfluorid, acmc-1alcy, hpmlgniuxvxald-uhfffaoysa |
PubChem CID | 67999 |
IUPAC Name | benzoyl fluoride |
SMILES | FC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11377786
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11464.06 |
5 g |
31.76
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11387786
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11464.14 |
25 g |
105.53
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Benzoyl fluoride is used as a mild fluorinating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsBenzoyl fluoride is used as a mild fluorinating agent.
Solubility
Hydrolyses in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. It is sensitive to moisture. Store at room temperature.
Chemische identificatiekenmerken
455-32-3 | |
124.11 | |
HPMLGNIUXVXALD-UHFFFAOYSA-N | |
67999 | |
FC(=O)C1=CC=CC=C1 |
C7H5FO | |
MFCD00000364 | |
benzoylfluoride, unii-lor25i34hd, lor25i34hd, benzoylfluorid, acmc-1alcy, hpmlgniuxvxald-uhfffaoysa | |
benzoyl fluoride |
Specificatie
Benzoyl fluoride | |
∼-28°C | |
159°C to 161°C | |
Pungent | |
1.496 | |
UN2920 | |
Moisture sensitive | |
Hydrolyses in water. | |
FC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
124.11 | |
124.12 |
455-32-3 | |
1.14 | |
48°C (118°F) | |
C7H5FO | |
MFCD00000364 | |
1904977 | |
benzoylfluoride, unii-lor25i34hd, lor25i34hd, benzoylfluorid, acmc-1alcy, hpmlgniuxvxald-uhfffaoysa | |
HPMLGNIUXVXALD-UHFFFAOYSA-N | |
benzoyl fluoride | |
67999 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H318-H226
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Flammable liquid and vapor.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUIDS, FLAMMABLE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 207-244-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- Benzoyl fluoride
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P242-Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
- P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P363-Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P370+P378-In geval van brand: blussen met .
- P390-Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
- P402-Op een droge plaats bewaren.
- P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
- P406-In corrosiebestendige/ houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Benzoyl fluoride