Learn More
Benzalkonium chloride, MP Biomedicals™
58.80 - 127.92
Chemische identificatiekenmerken
CAS 8001-54-5
Moleculaire formule C9H13ClN
Molecular Weight (g/mol) 170.66
Synoniem Alkyldimethylbenzyl Ammonium Chloride, Ammonyx
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17851421
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0215043083
250 g
58.80
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17861421
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0215043091
1 kg
127.92
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
8001-54-5
C9H13ClN
170.66
Alkyldimethylbenzyl Ammonium Chloride, Ammonyx
Specificatie
Benzalkonium chloride
8001-54-5
C9H13ClN
170.66
Colorless
Viscous Solution
Alkyldimethylbenzyl Ammonium Chloride, Ammonyx
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Recommended Storage : Store at Room Temperature(15°C to 30°C).
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
  • P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.