Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vikem™ Microscope Covers
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vikem™ Microscope Covers are transparent vinyl covers that protect microscopes, balances and other instruments from dust and spills. Available in several sizes.
35.15
Produktcode | Merk | Hoogte (Engels) | Lengte (Engels) | Maat | Breedte (Engels) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Hoogte (Engels) | Lengte (Engels) | Maat | Breedte (Engels) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
15205428
|
Bel-Art™
F24303-0000 |
18 in. | 16 in. | L | 11 in. |
35.15
|
|
||
Beschrijving
- Cover slides over the instrument when not in use
- Available in standard sizes
- Sizes (bottom x top x height): Large size: 16 x 11 x 18 in. (41 x 28 x 46cm) and Extra-large size: 19 x 15 x 22 in. (46 x 38 x 59cm)
Specificatie
Microscope Cover | |
Transparent Vinyl |