Learn More
Bel-Art™ Varipet™ Pipettor
Self-filling pipetting aid designed for speed, ease, and convenience in a dependable, positive displacement dispenser
Merk:  Bel-Art™ F37895-1100
254.26 EUR valid until 2025-04-13
Use promo code "24122" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10374415
  • 336.00 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Handgreep van polypropyleen om langdurig gebruik zonder vermoeidheid mogelijk te maken
  • PTFE plunjer zorgt voor soepele, consistente werking bij repetitieve taken
  • Doseervolume kan worden aangepast door de knop onderaan de eenheid te draaien
  • Nauwkeurigheid is ±0.5%
Teflon™ punt
Bestand tegen chemicaliën omdat de vloeistoffen uitsluitend in contact komen met het borosilicaatglas en Teflon
Luer-lock
Geleverd met verchroomde luer-lockfitting van verchroomd staal, compleet met afneembare canule voor algemeen gebruik
Specificatie
Specificatie
±0.5%
No
White
Microplate
Polypropylene
1
Non-sterile
10 ml
0.2 mL
Luer-Lock-punt
Autoclavable
Reusable
2-Ring Handle
Vari-pet
No
Pipette
Polypropylene handle, PTFE plunger, Borosilicate Glass syringe, Chrome plated Steel luer lock fitting
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen