Learn More
Bel Art™ Polypropylene Buret Clamps
Noncorroding clamps hold burets firmly in place
24.50
Specificatie
Autoclaveerbaar | Autoclavable |
---|---|
Aantal | 1 |
Materiaal | Polypropylene |
Inclusief | Adapter to fit to narrower 0.37 in. rod |
Kleur | White |
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12308747
|
Bel Art™
F18204-0000 |
Single Clamp to Standard Support Rod |
24.50
Each |
|
|||||
Beschrijving
- Made of chemical resistant polypropylene which is autoclavable at 121°C (250°F)
- Soft rubber pads hold buret without scratching
- Graduations remain visible
- Clamp fits standard support rods (12.5 mm) and includes an adapter to fit to narrower 9.5mm rods
- Support rod not included
Specificatie
Autoclavable | |
Polypropylene | |
White | |
9.5 to 12.5 mm |
1 | |
Adapter to fit to narrower 0.37 in. rod | |
2-Prong, 3-Prong |