Learn More
Bel Art™ Pinch Valves
Squeeze soft silicone body of the valve to permit flow and release pressure to suspend the flow, drip-free.
39.75 - 47.39
Specificatie
Autoclaveerbaar | Autoclavable |
---|---|
Type | Pinch Valve |
Materiaal | Silicone, Rubber, Polypropylene |
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12868110
|
Bel Art™
F30848-0004 |
Gravity flow, aspirator bottle |
47.39
1 stuk |
|
|||||
12878110
|
Bel Art™
F30848-0005 |
Fits tubing I.D. 7.9 to 9.5 mm | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschrijving
- Withstands approximately 16 lbs. of pressure
- Made of PTFE, stainless steel and polypropylene for maximum chemical resistance
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Specificatie
Autoclavable | |
Pinch Valve | |
Silicone, Rubber, Polypropylene |