Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ rekken voor microcentrifugeerbuisjes
Open sides optimize use in crushed ice or water baths
81.80
Specificatie
Producttype | Rek, microcentrifugeerbuisje |
---|---|
Autoclaveerbaar | Ja |
Kleur | White |
Materiaal | Polypropyleen |
Vorm | Rectangular |
Produktcode | Merk | Posities | Registraties | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Posities | Registraties | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
30306875
|
Bel Art™
F18838-0015 |
42 | Buisjes van 1.5 ml |
81.80
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
- Molded polypropylene racks sink in water bath and will not tilt
- Stackable compact size conserves valuable space
- Autoclavable at 121°C (250°F)
- Racks are shipped flat: easy-to-assemble
Informatie over bestelling
Available in two sizes to accommodate most popular tube sizes. Dimensions (L x W x H): 5 x 4 x 1.7 in. (13 x 11 x 4.3cm)
Specificatie
Rek, microcentrifugeerbuisje | |
White | |
Rectangular | |
Yes, When Empty | |
8 per doos | |
12.8 cm | |
10.5 cm | |
4.3 cm |
Ja | |
Polypropyleen | |
3 Tiers | |
Non-sterile | |
5.08 x 4.15 x 1.7 inch (12.8 x 10.5 x 4.3 cm) | |
5.08 in. | |
4.15 in. | |
1.7 in. |