Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™-pipetteerreservoirs, voor eenmalig gebruik
Economisch kunststof pipetteerreservoir voor eenmalig gebruik. De SP Scienceware™-pipetteerreservoirs voor eenmalig gebruik bevatten voldoende klaring voor alle soorten pipettoren.
Merk: Bel-Art™ F37877-0001
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Ample clearance for all types of pipettors
- Used for extended multichannel pipetting into microwell plates, Mini-Tubes, Cube 2ube™ Tubes and deep well blocks
- 100ml capacity
Specificatie
100 mL | |
Plastic | |
Pipetting Reservoir | |
3.17 cm | |
15.54 cm | |
3.62 in. | |
Single-use |
6.12 x 3.62 x 1.25 in. (15.54 x 9.19 x 3.17cm) | |
Sterile | |
1.25 in. | |
6.12 in. | |
Individually Wrapped | |
9.19 cm |